Fumarate de diéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16214.0E
A16214.0EEA 419 EUR InStock
A16214.0E
Fumarate de diéthyle ≥98%
Fumarate de diéthyle
Purity: 98% CAS No.: 623-91-6 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: ca 0° Boiling Point: 98-100°/14mm Beilstein Reference: 775347 MDL No.: MFCD00064455
Formule: C₈H₁₂O₄
Point d'ébullition: 98…100 °C (14 mmHg)
Point de fusion: ∼ 0 °C
Densité: 1.050
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064455
Numéro CAS: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité