4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16225.06
A16225.06EA 216 EUR InStock
A16225.06
4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥99%
4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Purity: 99% CAS No.: 60835-69-0 Molecular Formula: C14H19NO7 Formula Weight: 313.30 Melting Point: 93-95° MDL No.: MFCD00060713
Formule: C₁₄H₁₉NO₇
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060713
Numéro CAS: 60835-69-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité