Argent sulfate 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16324.06
A16324.06EA 46.2 EUR InStock
A16324.06
Argent sulfate 97+%
Silver sulphate
Silver(I) sulfate is employed in silver plating, and in electrolysis. It is a useful non-staining substitute to silver nitrate. Silver sulfate/iodine is an excellent iodination reagent for alkyl, alkoxybenzenes, aromatic amines and uridines. It is used in batteries; its pharmaceutical composition is used as an antimicrobial agent.
Attention: Stable under normal conditions of use and storage. Darkens when exposed to light or air.
Formule: Ag₂SO₄
Point d'ébullition: 1085 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 655 °C
Densité: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité