1-Chloro-3-méthyl-2-butène ≥95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
A16545.18
A16545.18EA 305 EUR InStock
A16545.18
1-Chloro-3-méthyl-2-butène ≥95% stabilisé
1-Chloro-3-méthyl-2-butène
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 95%
CAS No.: 503-60-6
Molecular Formula: C5H9Cl
Formula Weight: 104.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 13°(56°F)
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 107-109°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000982
Formule: C₅H₉Cl
MW: 104,58 g/mol
Point d'ébullition: 107…109 °C
Densité: 0.928
Point d'éclair: 13 °C (56 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000982
Numéro CAS: 503-60-6
EINECS: 207-972-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité