N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16551.14
A16551.14EA 29.9 EUR InStock
A16551.14
N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium ≥97%
N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium
Purity: 97+% CAS No.: 135-20-6 Molecular Formula: C6H9N3O2 Formula Weight: 155.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Merck Reference: 14,2622 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00078422
Formule: C₆H₉N₃O₂
Point de fusion: 154 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00078422
Numéro CAS: 135-20-6
EINECS: 205-183-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2622
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité