1-Bromo-3-(trifluorométhoxy)benzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
A16561.14
A16561.14EA 148 EUR InStock
A16561.14
1-Bromo-3-(trifluorométhoxy)benzène ≥98%
1-Bromo-3-(trifluorométhoxy)benzène
Purity: 98+%
CAS No.: 2252-44-0
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 1945938
MDL No.: MFCD00040943
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C
Densité: 1.620
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040943
Numéro CAS: 2252-44-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité