1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene
A16579.03
A16579.03EA 40.2 EUR InStock
A16579.03
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzène ≥99%
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1.544
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007051
Numéro CAS: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité