Acide (3,4-difluorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorophenylacetic acid
A16584.06
A16584.06EA 145 EUR InStock
A16584.06
Acide (3,4-difluorophényl)acétique ≥98%
Acide (3,4-difluorophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 658-93-5 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 2577768 MDL No.: MFCD00010002
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…50 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010002
Numéro CAS: 658-93-5
EINECS: 211-527-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité