Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromotétrafluorobenzène ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene

A16620.03
A16620.03EA 62.8 EUR InStock
A16620.03
1,2-Dibromotétrafluorobenzène ≥99%
1,2-Dibromotétrafluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 827-08-7
Molecular Formula: C6Br2F4
Formula Weight: 307.87
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5160
Boiling Point: 197-199°
MDL No.: MFCD00039209


Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Point d'ébullition: 197…199 °C
Point de fusion: 12 °C
Densité: 2.26
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039209
Numéro CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité