Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% en solution aqueuse, 4 x cristallisé
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
A1672.1000
A1672.1000EA 124 EUR InStock
A1672.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% en solution aqueuse, 4 x cristallisé
Acrylamide : Bisacrylamide
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité