Guaifenesine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16827.0B
A16827.0BEA 368 EUR InStock
A16827.0B
Guaifenesine ≥99%
Guaifenesine
Purity: 99+% CAS No.: 93-14-1 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 80-82° Boiling Point: 215°/19mm Merck Reference: 14,4555 MDL No.: MFCD00016873
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: 215 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016873
Numéro CAS: 93-14-1
EINECS: 202-222-5
Merck Index: 14,4555
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité