2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 250 ppm
A16833.14
A16833.14EA 212 EUR InStock
A16833.14
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène ≥98% stabilisé
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène
Stabilized with 250 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 653-34-9 Molecular Formula: C8H3F5 Formula Weight: 194.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Characteristic Boiling Point: 139-140° Beilstein Reference: 1874390 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000300
Formule: C₈H₃F₅
MW: 194,1 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C
Densité: 1.406
Point d'éclair: 34 °C (93 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000300
Numéro CAS: 653-34-9
EINECS: 211-500-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité