Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16933.09
A16933.09EA 32.6 EUR InStock
A16933.09
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS)
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS)
CAS No.: 23647-14-5 Molecular Formula: C16H9N2Na3O11S3 Formula Weight: 570.41 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00003952
Formule: C₁₆H₁₂N₂O₁₁S₃
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003952
Numéro CAS: 23647-14-5
EINECS: 245-803-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité