Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure d'hydrogène 4 M dans le 1,4-dioxanne 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
A16935.JVEA 371 EUR InStock
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
Chlorure d'hydrogène 4 M dans le 1,4-dioxanne 99%
Chlorure d'hydrogène
Purity: 99% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Flash Point: 17°(63°F) MDL No.: MFCD00011324


Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1.05
Point d'éclair: 17 °C (63 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité