L-Arginine chlorhydrate
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1700.1000
A1700.1000EA 189 EUR InStock
A1700.1000
L-Arginine chlorhydrate
L-Arginine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Point de fusion: 218 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité