Acide L(+)-aspartique
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1701.1000
A1701.1000EA 119 EUR InStock
A1701.1000
Acide L(+)-aspartique
L(+)-Aspartic acid
Formule: C₄H₇NO₄
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 251 °C
Densité: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002616
Numéro CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité