Rose Bengal
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Food Red No. 105, CI 45440, Acid red 94, Aniline Rose, Rose Bengal sodium
A17053.14 A17053.22 A17053.36
A17053.14EA 46.1 EUR InStock
A17053.14 A17053.22 A17053.36
Rose Bengal
Rose Bengal
CAS No.: 632-69-9 Molecular Formula: C20H2Cl4I4Na2O5 Formula Weight: 1017.65 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3645857 MDL No.: MFCD00151169
Formule: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
MW: 1017.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151169
Numéro CAS: 632-69-9
EINECS: 211-183-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité