L(+)-Lysine monochlorhydrate
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1706.1000
A1706.1000EA 118 EUR InStock
A1706.1000
L(+)-Lysine monochlorhydrate
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Point de fusion: 263…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité