2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17061.03
A17061.03EA 31.8 EUR InStock
A17061.03
2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole 98%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 10444-89-0 Molecular Formula: C3H2F3N3S Formula Weight: 169.13 Melting Point: 222-227° Beilstein Reference: 513140
Formule: C₃H₂F₃N₃S
Point de fusion: 222…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003109
Numéro CAS: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité