Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triacetine ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

A17132.36 A17132.0E
A17132.36EA 30.8 EUR InStock
A17132.36 A17132.0E
Triacetine ≥99%
Triacetine
Purity: 99% CAS No.: 102-76-1 Molecular Formula: C9H14O6 Formula Weight: 218.21 Flash Point: 149°(300°F) Physical Form: Liquid Density: 1.155 Odour: Petroleum-like Melting Point: 2-4° Boiling Point: 257-259° MDL No.: MFCD00008716


Formule: C₉H₁₄O₆
Point d'ébullition: 257…259 °C
Point de fusion: 2…4 °C
Densité: 1.155
Point d'éclair: 149 °C (300 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008716
Numéro CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité