3',4'-Difluoropropiophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17257.06
A17257.06EA 116 EUR InStock
A17257.06
3',4'-Difluoropropiophénone ≥97%
3',4'-Difluoropropiophénone
Purity: 97% CAS No.: 23384-72-7 Molecular Formula: C9H8F2O Formula Weight: 170.16 Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 64-65°/1.8mm MDL No.: MFCD00015505
Formule: C₉H₈F₂O
Point d'ébullition: 64…65 °C (1.8 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015505
Numéro CAS: 23384-72-7
EINECS: 245-627-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité