4-Methoxystilbene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17328.06
A17328.06EA 95.2 EUR InStock
A17328.06
4-Methoxystilbene ≥98%
4-Methoxystilbene
Purity: 98% CAS No.: 1142-15-0 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.27 Melting Point: 136-138° MDL No.: MFCD00017178
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,27 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017178
Numéro CAS: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité