di-Ammonium hydrogénoorthophosphate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17416.36
A17416.36EA 28.8 EUR InStock
A17416.36
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate ≥98%
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Purity: 98% CAS No.: 7783-28-0 Molecular Formula: H9N2O4P Formula Weight: 132.06 Melting Point: 155° dec. Merck Reference: 14,542 MDL No.: MFCD00010891
Formule: (NH₄)₂HPO₄
Point de fusion: 155 °C (dec.)
Densité: 1.619
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
ATTEINDRE: 01-2119490974-22
Merck Index: 14,542
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité