Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tetramethylammoniumhexafluorophosphate
A17467.22
A17467.22EA 334 EUR InStock
A17467.22
Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium 99%
Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium
Purity: 99+% CAS No.: 558-32-7 Molecular Formula: C4H12F6NP Formula Weight: 219.10 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3730394 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00012012
Formule: C₄H₁₂F₆NP
MW: 219,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.617 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012012
Numéro CAS: 558-32-7
EINECS: 209-194-3
ONU: 2923
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité