Dicinnamalacetone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,9-Diphenylnona-1,3,6,8-tetraen-5-one, 1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-one
A17568.06
A17568.06EA 35.3 EUR InStock
A17568.06
Dicinnamalacetone ≥97%
Dicinnamalacetone
Purity: 98% CAS No.: 622-21-9 Molecular Formula: C21H18O Formula Weight: 286.37 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00004792
Formule: C₂₁H₁₈O
MW: 286,37 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004792
Numéro CAS: 622-21-9
EINECS: 210-724-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité