Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A17670.22
A17670.22EA 263 EUR InStock
A17670.22
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 121-51-7 Molecular Formula: C6H4ClNO4S Formula Weight: 221.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 59-63° Beilstein Reference: 746542 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007435
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221,62 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007435
Numéro CAS: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité