Chlorure de nonanoyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17671.14
A17671.14EA 47.9 EUR InStock
A17671.14
Chlorure de nonanoyle ≥97%
Chlorure de nonanoyle
Purity: 97% CAS No.: 764-85-2 Molecular Formula: CH3(CH2)7COCl Formula Weight: 176.69 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4380 Melting Point: -61° Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 1362621 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000768
Formule: C₉H₁₇ClO
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.940
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000768
Numéro CAS: 764-85-2
EINECS: 212-131-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité