4,5-Dichloro-2-nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17908.06
A17908.06EA 48.7 EUR InStock
A17908.06
4,5-Dichloro-2-nitroaniline ≥98%
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 6641-64-1 Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2 Formula Weight: 207.02 Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 643127
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007770
Numéro CAS: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité