Dithizone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dithizone,for analysis, 1,5-Diphenylthiocarbazone
A17947.09
A17947.09EA 57.4 EUR InStock
A17947.09
Dithizone ≥98%
Dithizone
Purity: 98%
CAS No.: 60-10-6
Molecular Formula: C13H12N4S
Formula Weight: 256.33
Odour: Odourless
Melting Point: ca 168° dec.
Beilstein Reference: 748838
Merck Reference: 14,3377
MDL No.: MFCD00003025
Formule: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
MW: 256,33 g/mol
Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168 °C
Numéro MDL: MFCD00003025
Numéro CAS: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 13,03413
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité