Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,3-Dichloro-4-fluorobenzène ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene

A17953.18
A17953.18EA 105 EUR InStock
A17953.18
1,3-Dichloro-4-fluorobenzène ≥99%
1,3-Dichloro-4-fluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 1435-48-9
Molecular Formula: C6H3Cl2F
Formula Weight: 165.00
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: -23°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 2500791
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000580


Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Point d'ébullition: 172…174 °C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1.409
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000580
Numéro CAS: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité