1,4-Thioxane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18052.06
A18052.06EA 30 EUR InStock
A18052.06
1,4-Thioxane ≥98%
1,4-Thioxane
Purity: 98+% CAS No.: 15980-15-1 Molecular Formula: C4H8OS Formula Weight: 104.17 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.5070 Odour: Unpleasant Boiling Point: 147-148° Beilstein Reference: 102552 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006573
Formule: C₄H₈OS
Point d'ébullition: 147…148 °C
Densité: 1.114
Point d'éclair: 42 °C (107 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006573
Numéro CAS: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité