Triacétate d'europium (III) hydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18069.03
A18069.03EA 45.3 EUR InStock
A18069.03
Triacétate d'europium (III) hydraté 99%
Triacétate d'europium (III) hydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 62667-64-5 Molecular Formula: Eu(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 329.10(anhy) MDL No.: MFCD00150115
Formule: C₆H₉EuO₆·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150115
Numéro CAS: 62667-64-5
EINECS: 214-670-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité