Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18181.06
A18181.06EA 72.6 EUR InStock
A18181.06
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride ≥98%
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 2645-08-1 Molecular Formula: C15H22N4O3.HCl Formula Weight: 342.84 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 3781694 Optical Rotation: -17° (c=2, water) MDL No.: MFCD00012579
Formule: C₁₅H₂₂N₄O₃
Point de fusion: 127…131 °C
Numéro MDL: MFCD00012579
Numéro CAS: 2645-08-1
EINECS: 220-157-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité