Tribromure de samarium hexahydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Samarium tribromide hexahydrate, Samarium(III) bromide hexahydrate
A18191.09
A18191.09EA 60.6 EUR InStock
A18191.09
Tribromure de samarium hexahydraté 99%
Tribromure de samarium hexahydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 13517-12-9 Molecular Formula: SmBr3.6H2O Formula Weight: 498.15 (390.06anhy) Melting Point: 640° MDL No.: MFCD00192430
Formule: Br₃Sm·6H₂O
MW: 498,16 g/mol
Point de fusion: >640 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192430
Numéro CAS: 13517-12-9
EINECS: 237-347-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité