4-tert-Butyltoluène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18214.AP
A18214.APEA 43.4 EUR InStock
A18214.AP
4-tert-Butyltoluène 95%
4-tert-Butyltoluène
Formule: C₁₁H₁₆
Point d'ébullition: 189…193 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.853
Point d'éclair: 62 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008837
Numéro CAS: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
ONU: 2667
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité