3-Chloro-o-toluidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18221.30
A18221.30EA 149 EUR InStock
A18221.30
3-Chloro-o-toluidine ≥98%
3-Chloro-o-toluidine
Purity: 98+% CAS No.: 87-60-5 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5890 Melting Point: 2° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 471697 UN No.: 3429 MDL No.: MFCD00007766
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.188
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007766
Numéro CAS: 87-60-5
EINECS: 201-756-6
ONU: 3429
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité