L-Tyrosine ethyl ester hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18358.14
A18358.14EA 62.8 EUR InStock
A18358.14
L-Tyrosine ethyl ester hydrochloride 99%
L-Tyrosine ethyl ester hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 4089-07-0 Molecular Formula: C11H15NO3.HCl Formula Weight: 245.71 Melting Point: 166-168° Beilstein Reference: 4725904 Optical Rotation: -6.8° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00063047
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 245,70 g/mol
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063047
Numéro CAS: 4089-07-0
EINECS: 223-820-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité