Dextran, M.W. ~ 70,000
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1847.0500
A1847.0500EA 426 EUR InStock
A1847.0500
Dextran, M.W. ~ 70,000
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité