2,4-Di-tert-butylphénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
A18509.30
A18509.30EA 30.9 EUR InStock
A18509.30
2,4-Di-tert-butylphénol 97%
2,4-Di-tert-butylphénol
Purity: 97%
CAS No.: 96-76-4
Molecular Formula: C14H22O
Formula Weight: 206.33
Flash Point: 129°(264°F)
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 265°
Beilstein Reference: 1910383
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008828
Formule: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 0.887
Point d'éclair: 129 °C (264 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008828
Numéro CAS: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité