2,6-Dibromo-p-crésol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-methylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxytoluene, 1,3-Dibromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
A18634.14
A18634.14EA 53.3 EUR InStock
A18634.14
2,6-Dibromo-p-crésol ≥98%
2,6-Dibromo-p-crésol
Purity: 98% CAS No.: 2432-14-6 Molecular Formula: C7H6Br2O Formula Weight: 265.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-50° Beilstein Reference: 2045283 MDL No.: MFCD00002154
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Point d'ébullition: 268…271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…50 °C
Densité: 2.22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002154
Numéro CAS: 2432-14-6
EINECS: 219-404-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité