1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol, 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzene
A18670.06
A18670.06EA 216 EUR InStock
A18670.06
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène ≥97%
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène
Purity: 97% CAS No.: 167415-27-2 Molecular Formula: C6H2BrF2NO2 Formula Weight: 237.99 Melting Point: 55-57° Beilstein Reference: 7411347
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,99 g/mol
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042184
Numéro CAS: 167415-27-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité