2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18696.06
A18696.06EA 112 EUR InStock
A18696.06
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde 99%
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 29668-44-8 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 104-106°/15mm MDL No.: MFCD00010092
Formule: C₉H₈O₃
Point d'ébullition: 104…106 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010092
Numéro CAS: 29668-44-8
EINECS: 249-763-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité