Acide nalidixique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
A1894.0100
A1894.0100EA 669 EUR InStock
A1894.0100
Acide nalidixique
Nalidixic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006884
Numéro CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité