3-Méthyl-2-butén-1-yle acétate 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acetic Acid Prenyl Ester, Acetic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, 3-Methylbut-2-en-1-yl acetate, Prenyl Acetate
Stabilization: Stabilised with α-tocopherol 0.1%
A18958.18
A18958.18EA 35.4 EUR InStock
A18958.18
3-Méthyl-2-butén-1-yle acétate 98% stabilisé
3-Méthyl-2-butén-1-yle acétate
Stab. with 0.1% alpha tocopherol
Purity: 98% CAS No.: 1191-16-8 Molecular Formula: (CH3)2C=CHCH2OCOCH3 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.43 Odour: Fruit-like Boiling Point: 140° UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00036569
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C
Densité: 0.915
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036569
Numéro CAS: 1191-16-8
EINECS: 214-730-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité