Méthacrylate de butyle 99% (par GC) stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methacrylic acid butyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
A19068.AP
A19068.APEA 36.9 EUR InStock
A19068.AP
Méthacrylate de butyle 99% (par GC) stabilisé
Butyl methacrylate
Stabilized with 15-20 ppm 4-methoxyphenol
n-Butyl methacrylate is used as a building block of polymer based products that are used in paints and coatings, resins, adhesives, toners and inks, oil additives for dental and medical products. Its polymer polybutyl methacrylate (PBMA) with the sodium salt of partially carboxymethylated guar gum (Na-PCMGG, DS = 0.497) is synthesized using ceric ammonium nitrate as a redox initiator.
Attention: Incompatible with strong acids, strong bases, strong oxidizing agents and strong reducing agents. Store in a cool place.
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 160…163 °C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.894
Point d'éclair: 49 °C (120 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009444
Numéro CAS: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
ONU: 2227
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Clear, colourless to pale yellow
Form Liquid
Assay (GC) >98.5%
Refractive Index 1.4225 - 1.4255
Solution Test 10% solution in methanol - clear
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité