3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19280.06
A19280.06EA 71.5 EUR InStock
A19280.06
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 202865-68-7 Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl Formula Weight: 240.50 Melting Point: 214-218° MDL No.: MFCD00143094
Formule: C₇H₈BrClFN
Point de fusion: 214…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143094
Numéro CAS: 202865-68-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité