Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
A1935.0500
A1935.0500EA 64.4 EUR InStock
A1935.0500
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
Chloroform : isoamyl alcohol
Formule: CHCl₃,C₅H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité