Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1947.0025
A1947.0025EA 317 EUR InStock
A1947.0025
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₈NO₄P
Numéro MDL: MFCD00064526
Numéro CAS: 5574-97-0
EINECS: 226-947-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité