3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19998.06
A19998.06EA 155 EUR InStock
A19998.06
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine ≥97%
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
Purity: 97% CAS No.: 19064-64-3 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 86-88° Boiling Point: 149-151°/21mm MDL No.: MFCD00006465
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Point d'ébullition: 149…151 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006465
Numéro CAS: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité