5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Fournisseur: PanReac AppliChem
A2185.0005
A2185.0005EA 93 EUR InStock
A2185.0005
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₇N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00006890
Numéro CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité